Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacon de laboratoire transparent gradué protect+ à large ouverture
Code produit 17996752 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17996752 500 ml 10 pièces
17966752 250 ml 10 pièces
17926762 1 l 10 pièces
17906762 2 l 6 pièces
17936772 3,5 l 1 pièce
17966762 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17996752 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 218654484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    360.68€ / 10 pièces
    Économisez 47.32€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre à large ouverture avec revêtement de sécurité protecteur.
La version des bouteilles dotée du revêtement de sécurité protect+ combine le meilleur des deux mondes : Verre borosilicaté USP/EP Type I pratiquement inerte 3.3 à l'intérieur et une couche de plastique de sécurité protectrice à l'extérieur. Les bouteilles sont moulées à partir de verre clair de haute pureté ou de verre clair ambré extérieurement, puis recouvertes d'un revêtement translucide en polyamide PA 12 afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
L'association de matériaux haute performance et d'une conception robuste assure une durée de vie utile rentable. Les bouteilles comportent une échelle de volume graduée facile à lire. Chaque bouteille comporte un code de traçabilité imprimé pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. L'ambre DURAN™ Les versions en bouteille de verre permettent de protéger le contenu sensible à la lumière des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. Toutes les bouteilles revêtues de protect+ sont fournies avec des couvercles de protection à pression pour protéger l'intérieur des bouteilles de toute contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux verseurs assortis peuvent être commandés séparément. Disponible dans une large gamme de contenances nominales de bouteilles allant de 25 ml à 5 L, et de diamètres de col allant de GL 25 à GLS 80™ bouche large.
  • Fabriqué à partir de polyamide enduit DURAN™ verre borosilicaté 3,3
  • DURAN™ est un verre neutre, classé comme verre de type I selon USP , EP (3.2.1) et JP, et rencontre ASTM Exigences E438, Type I, Classe A
  • Réduire les risques liés aux bris de verre et aux éclaboussures de liquide en cas de bris.
  • Le revêtement polymère externe offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (*s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml et moins).
  • Le revêtement de sécurité en polyamide 12 présente une haute résistance chimique
  • Le revêtement protecteur offre une meilleure prise en main et une sécurité accrue
  • Le revêtement est certifié salle blanche et testé par l'institut Fraunhofer (IPA). DEVICE™
  • Matériau de revêtement certifié conforme aux normes FDA et UE pour le contact alimentaire
  • Stockage et transport sécurisés des poudres de principes actifs pharmaceutiques à haute activité (HPAPI) en vrac
  • Livré avec un couvercle anti-poussière à pression.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.52 kg
Filetage (métrique) GLS 80
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 148 mm
Taille du bouchon 80
Diamètre (métrique) 101 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16,9 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité CoC
Type de produit Flacon de laboratoire