Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, ambré, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Code produit 15585360 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
120 pièces
210 pièces
280 pièces
30 pièces
360 pièces
48 pièces
540 pièces
940 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15585360 250 mL 280 pièces
15565360 25 mL 940 pièces
15310604 25 mL 10 pièces
15575360 100 mL 540 pièces
15320604 100 mL 10 pièces
15330604 250 mL 10 pièces
15336798 500 mL 360 pièces
15340604 500 mL 10 pièces
15350604 1000 mL 10 pièces
15346798 1000 mL 210 pièces
15360604 2000 mL 10 pièces
15356798 2000 mL 120 pièces
15896931 5000 mL 1 pièce
15508441 5000 mL 48 pièces
15518441 10 000 mL 30 pièces
15806941 10 000 mL 1 pièce
15528441 20 000 mL 12 pièces
15816941 20 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15585360 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 818063604
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Une gamme de flacons de haute qualité avec protection légère et bouchons, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I, GL 25 / GL 45, coloration ambrée, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. La coloration ambrée très uniforme, durable et résistante aux produits chimiques grâce à l’utilisation d’une technologie innovante offre une protection pour les composés sensibles à la lumière. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
  • Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle à 100 %
  • Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
  • de type II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques photosensibles, stockage et transport d’API sensibles à la lumière, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 70 mm