Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ PURE, ambré, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I, GL 25 / GL 45, coloration ambrée, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. La coloration ambrée très uniforme, durable et résistante aux produits chimiques grâce à l’utilisation d’une technologie innovante offre une protection pour les composés sensibles à la lumière. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- de type II
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Couleur | Amber |
| À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques photosensibles, stockage et transport d’API sensibles à la lumière, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Stérilité | Non-sterile |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Closure Included | No |
| Graduated | Yes |
| Bouche | Narrow |
| Show More |