Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col étroit, transparent, sans bouchon
Code produit 10263161 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10263161 20 000 mL 1 pièce
10624172 5000 mL 1 pièce
10099890 10 000 mL 1 pièce
15221659 2000 mL 10 pièces
12770187 1000 mL 10 pièces
15211659 500 mL 10 pièces
15201659 250 mL 10 pièces
15291649 100 mL 10 pièces
15271649 25 mL 10 pièces
15281649 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10263161 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211649105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    730.35€ / 1 pièces
    Économisez 89.65€
    10% de réduction
En stock
Flacons de réactifs classiques à col étroit et à bouchon en verre
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique étroit et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col étroit est adapté aux liquides et l’angle des épaulements permet de verser le contenu en douceur. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
  • Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Capacité (métrique) 20 000 mL
Description Col avec joint rodé standard
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition d’échantillons ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 288 mm