Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col large, ambré, transmission lumineuse USP /EP (3.2.1)
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 ambré DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique large et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour manipuler les poudres. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Le verre ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille.
- Protection UV USP/EP jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La couleur ambre n’est appliquée qu’à l’extérieur. Les surfaces intérieures ont donc les propriétés du verre de type 1 transparent DURAN™ standard
- Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Tous les composants en verre sont par conséquent adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| Description | Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre |
| À utiliser avec (application) | Stockage de réactifs photosensibles, de produits pharmaceutiques et chimiques ; transport et expédition d’échantillons photosensibles ; stockage de réactifs et produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides hygroscopiques et de produits pharmaceutiques |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 229 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |