Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col large, ambré, transmission lumineuse USP /EP (3.2.1)
Code produit 15291659 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 mL
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15291659 2000 ml 10 pièces
11796858 250 ml 10 pièces
11706868 500 ml 10 pièces
11716868 1000 mL 10 pièces
10057920 5000 mL 1 pièce
11776858 50 ml 10 pièces
11786858 100 mL 10 pièces
10008010 10 000 mL 1 pièce
10578672 20 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15291659 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211886305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00€
    1991.96€ / 10 pièces
    Économisez 1068.04€
    34% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Flacons de réactifs classiques à col large et à bouchon en verre dans un verre ambré
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 ambré DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique large et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour manipuler les poudres. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Le verre ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille.
  • Protection UV USP/EP jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La couleur ambre n’est appliquée qu’à l’extérieur. Les surfaces intérieures ont donc les propriétés du verre de type 1 transparent DURAN™ standard
  • Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Tous les composants en verre sont par conséquent adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Description Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs photosensibles, de produits pharmaceutiques et chimiques ; transport et expédition d’échantillons photosensibles ; stockage de réactifs et produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides hygroscopiques et de produits pharmaceutiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) 133 mm