Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col large, transparent
Code produit 15281659 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15281659 2000 mL 10 pièces
11736133 250 mL 10 pièces
11776253 100 mL 10 pièces
11786253 500 mL 10 pièces
11796253 1000 mL 10 pièces
11705374 50 mL 10 pièces
10393921 5000 mL 1 pièce
10559251 10 000 mL 1 pièce
10268800 20 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15281659 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211856302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1126.10€ / 10 pièces
    Économisez 133.90€
    10% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Flacons de réactifs classiques à col large et à bouchon en verre
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique large et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour manipuler les poudres. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Description Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques sensibles à l'air ; Stockage de liquides hygroscopiques et de produits pharmaceutiques ; Transport et expédition des échantillons
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 133 mm