Learn More
DWK Life Sciences Flacon rotatif DURAN™, pour cultures cellulaires, filetage DIN, GL 45
Code produit 15464650 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
3500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15464650 3500 mL 1 pièce
15251789 2000 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464650 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217728651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.91€
    344.99€ / 1 pièces
    Économisez 41.92€
    10% de réduction
En stock
Les flacons rotatifs sont spécialement conçus pour la production de masse cellulaire et virale et ont la plus grande zone de croissance horizontale et périphérique possible.
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. Les flacons rotatifs sont placés horizontalement sur un système de triporteur et utilisés pour la production de masse cellulaire et virale. Les flacons rotatifs ont la plus grande zone de croissance horizontale et périphérique possible. Ils ont une excellente clarté optique.
  • La taille du flacon permet la production de masse cellulaire et virale
  • Avec filetage DIN et bouchon à vis avec revêtement à bouchon TPE en PP pour une bonne étanchéité
Spécification
Capacité (métrique) 3500 mL
À utiliser avec (application) Production cellulaire et virale de masse ; préparation et culture de milieux ; préparation de cultures ; culture de liquides ; stockage et transport des cultures de liquides
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 110 mm