Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond rond DURAN™, col étroit, avec rebord perlé
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 105 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403 |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |