Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond rond DURAN™, col étroit, avec rebord perlé
Code produit 11786073 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 ml
1 000 ml
250 ml
4 000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11786073 1 000 ml 10 pièces
11776063 50 ml 10 pièces
11786063 100 ml 10 pièces
11766073 250 ml -
11776073 500 ml 10 pièces
10707571 4 000 ml 1 pièce
10199910 10 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11786073 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217215408
Expédition estimée: 18-12-2026
En raison de leur forme sphérique, les flacons à fond rond sont utilisés pour le chauffage des liquides, entre autres.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 131 mm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403
Nb par paquet 10/boîte