Description
Le couplage de filetage à vis est constitué de deux bouchons filetés, qui sont connectés l’un à l’autre via un tuyau flexible. Cet élément permet une connexion flexible de deux composants en verre.
- Pour une connexion flexible de deux raccords à vis en verre avec joint en silicone intégré (VQM)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PBT |
| À utiliser avec (application) | Raccordement des filetages en verre |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Diamètre du filetage | GL 14 |