Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, GL
Code produit 15844628 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard unitSize
15844628 GL 14 100 pièces
10355301 GL 32 1 pièce
15981511 GL 45 10 pièces
10778061 GL 25 1 pièce
13463726 GL 18 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15844628 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286251603
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une grande variété d’appareils.
Les tubes à filetage en verre DURAN™ avec filetage GL standardisé conformément à la norme DIN 12216 sont utilisés pour l’adhérence aux appareils en verre. La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage. 5 tailles disponibles. Les accessoires disponibles permettent une large gamme d’applications.
  • Avec filetage GL standardisé conforme à la norme DIN 12216
  • La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage (disponible en 5 tailles).
  • Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100/boîte
Description de l’article Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre
Taille du joint 12 mm
Numéro du joint conique standard GL 14
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5 mm