Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de séparation DURAN™, forme conique, avec clé en verre
Code produit 10359650 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10359650 1000 ml 1 pièce
10763121 100 ml 1 pièce
10379600 250 ml 1 pièce
10470021 500 ml 1 pièce
10369650 2000 ml 1 pièce
10516532 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10359650 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242945406
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
  • Sa forme conique convient parfaitement à la séparation de phase
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard, dispositif de maintien et bouchon en plastique
  • Clé robuste
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) de la tige 13 mm
Matériau Boro 3.3, polypropylène
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Séparation de phase ; extraction liquide-liquide
Quantité 1 de chaque