Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de séparation DURAN™, forme conique, avec clé en PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Un entonnoir à décanter a la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidange à l’extrémité. L’entonnoir de séparation est utilisé pour l’extraction liquide-liquide de deux liquides immiscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour le nettoyage. Le liquide avec une densité supérieure s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être vidangé via le robinet de vidange. L’échelle imprimée permet une détermination exacte du volume.
- Forme conique
- Avec clé en PTFE
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 10 mm |
| Matériau | Boro 3.3, PTFE, PP |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Séparation de phase ; extraction liquide-liquide ; mesure des quantités de liquide |
| Quantité | 1 de chaque |