Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de séparation DURAN™, forme conique, avec clé en PTFE
Code produit 10580773 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10580773 100 ml 1 pièce
10426332 500 ml 1 pièce
10243512 1000 ml 1 pièce
10658013 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10580773 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1064805
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
Un entonnoir à décanter a la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidange à l’extrémité. L’entonnoir de séparation est utilisé pour l’extraction liquide-liquide de deux liquides immiscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour le nettoyage. Le liquide avec une densité supérieure s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être vidangé via le robinet de vidange. L’échelle imprimée permet une détermination exacte du volume.
  • Forme conique
  • Avec clé en PTFE
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Diamètre (métrique) de la tige 9 mm
Matériau Boro 3.3, PTFE, PP
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Séparation de phase ; extraction liquide-liquide ; mesure des quantités de liquide
Quantité 1 de chaque