Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de séparation DURAN™, sphérique, version usage intensif
Code produit 10530042 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
2500 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10530042 500 ml 1 pièce
10363751 1000 ml 1 pièce
10202061 2500 ml 1 pièce
10373751 5000 ml 1 pièce
10445601 10000 mL 1 pièce
10520042 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10530042 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242914407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    202.22€ / 1 pièces
    Économisez 65.78€
    24% de réduction
En stock
L’entonnoir de séparation permet de séparer les liquides immiscibles (extraction liquide-liquide).
Un entonnoir de séparation possède la forme d’un flacon pointu avec un robinet de vidage à son extrémité. L’entonnoir de séparation sert à l’extraction liquide-liquide de deux liquides non miscibles (procédé de séparation des substances) et peut donc également être utilisé pour des processus de nettoyage. Le liquide le plus dense s’accumule dans la partie inférieure du récipient et peut être évacué via le robinet de vidage. La graduation imprimée permet une détermination exacte du volume.
  • Sphérique
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et bouchon rodé standard
  • Version usage intensif
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 115 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Séparation de phase ; extraction liquide-liquide
Quantité 1 de chaque