Learn More
DWK Life Sciences Couvercle en silicone DURAN™, extensible
Code produit 16487970 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
cyan
rose
vert
Dimensions:
S
Moyenne
L
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Conditionnement
16487970 cyan L 1 pièce
16417970 rose S 1 pièce
16427970 cyan S 1 pièce
16437970 vert S 1 pièce
16447970 rose Moyenne 1 pièce
16457970 cyan Moyenne 1 pièce
16467970 vert Moyenne 1 pièce
16477970 rose L 1 pièce
16497970 vert L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16487970 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 291103128
En stock
Le couvercle en silicone extensible est utilisé pour fermer les récipients ronds et carrés et est disponible en trois tailles et en un ensemble ainsi qu’en trois couleurs de chaque.
La fermeture ou la couverture des récipients est un sujet quotidien dans les laboratoires. Souvent, des plaques de verre ou des feuilles d’aluminium sont utilisées. Du point de vue de la convivialité et de la durabilité de l’environnement, les deux variantes sont plutôt classées comme désavantageuses. Le couvercle en silicone nouvellement développé est une bonne alternative aux variantes de couverture classiques et est disponible individuellement en trois tailles ou en tant qu’ensemble. En raison de son élasticité, le couvercle peut être utilisé pour une variété d’ouvertures de récipient, carrées ou rondes. Le couvercle en silicone est doté d’une languette légèrement plus grande qui peut être utilisée comme zone d’écriture. Les trois couleurs proposées, cyan, rose et vert, permettent également l’identification par couleur.
Les couvercles en silicone DURAN™ extensibles résistent à la fois aux produits chimiques et à la chaleur. Ils sont recommandés pour une utilisation à des températures comprises entre -40 et +180°C. Les couvercles DURAN™ sont fabriqués en silicone, qui est un matériau autoclavable et sans microondes. Cependant, en raison des changements de pression qui se produisent pendant l’autoclavage, les couvercles peuvent se desserrer ou se déchirer, par conséquent ils ne sont pas recommandés pour ce type d’application.
  • Pour le revêtement et le scellage des récipients de laboratoire
  • Extensible et donc adapté à un grand nombre d’ouvertures de récipients
  • Disponibles en différentes couleurs pour une différenciation et une identification claires
  • Facile à retirer à l’aide d’un rabat, avec et sans gants
  • Résistance aux produits chimiques et à la chaleur, réutilisable
Spécification
Couleur cyan
Description Autoclavables (couvercle en silicone uniquement sans verrerie)
Diamètre (métrique) externe 83,7 mm
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) Couverture, code couleur et identification
Nb par paquet 1/boîte
Dimensions L