Learn More
DWK Life Sciences Couvercle en silicone DURAN™, extensible
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La fermeture ou la couverture des récipients est un sujet quotidien dans les laboratoires. Souvent, des plaques de verre ou des feuilles d’aluminium sont utilisées. Du point de vue de la convivialité et de la durabilité de l’environnement, les deux variantes sont plutôt classées comme désavantageuses. Le couvercle en silicone nouvellement développé est une bonne alternative aux variantes de couverture classiques et est disponible individuellement en trois tailles ou en tant qu’ensemble. En raison de son élasticité, le couvercle peut être utilisé pour une variété d’ouvertures de récipient, carrées ou rondes. Le couvercle en silicone est doté d’une languette légèrement plus grande qui peut être utilisée comme zone d’écriture. Les trois couleurs proposées, cyan, rose et vert, permettent également l’identification par couleur.
Les couvercles en silicone DURAN™ extensibles résistent à la fois aux produits chimiques et à la chaleur. Ils sont recommandés pour une utilisation à des températures comprises entre -40 et +180°C. Les couvercles DURAN™ sont fabriqués en silicone, qui est un matériau autoclavable et sans microondes. Cependant, en raison des changements de pression qui se produisent pendant l’autoclavage, les couvercles peuvent se desserrer ou se déchirer, par conséquent ils ne sont pas recommandés pour ce type d’application.
- Pour le revêtement et le scellage des récipients de laboratoire
- Extensible et donc adapté à un grand nombre d’ouvertures de récipients
- Disponibles en différentes couleurs pour une différenciation et une identification claires
- Facile à retirer à l’aide d’un rabat, avec et sans gants
- Résistance aux produits chimiques et à la chaleur, réutilisable
Spécification
Spécification
| Couleur | vert |
| Description | Autoclavables (couvercle en silicone uniquement sans verrerie) |
| Diamètre (métrique) externe | 83,7 mm |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec (application) | Couverture, code couleur et identification |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Dimensions | L |