Learn More
DWK Life Sciences Couvercle en silicone DURAN™, extensible
Code produit 16688432 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Cyan
rose
vert
Dimensions:
XL
XXL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Conditionnement
16688432 vert XXL 1 pièce
16638432 rose XL 1 pièce
16648432 Cyan XL 1 pièce
16658432 vert XL 1 pièce
16668432 rose XXL 1 pièce
16678432 Cyan XXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16688432 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 291105137
Expédition estimée: 28-10-2026
Le couvercle en silicone extensible est utilisé pour fermer les récipients ronds et carrés.
La fermeture ou la couverture des récipients est un sujet quotidien dans les laboratoires. Souvent, des plaques de verre ou des feuilles d’aluminium sont utilisées. Du point de vue de la convivialité et de la durabilité de l’environnement, les deux variantes sont plutôt classées comme désavantageuses. Le couvercle en silicone nouvellement développé est une bonne alternative aux variantes de couverture classiques et est disponible individuellement en trois tailles ou en tant qu’ensemble. En raison de son élasticité, le couvercle peut être utilisé pour une variété d’ouvertures de récipient, carrées ou rondes. Le couvercle en silicone est doté d’une languette légèrement plus grande qui peut être utilisée comme zone d’écriture. Les trois couleurs proposées, cyan, rose et vert, permettent également l’identification par couleur.
Les couvercles en silicone DURAN™ extensibles résistent à la fois aux produits chimiques et à la chaleur. Ils sont recommandés pour une utilisation à des températures comprises entre -40 et +180°C. Les couvercles DURAN™ sont fabriqués en silicone, qui est un matériau autoclavable et sans microondes. Cependant, en raison des changements de pression qui se produisent pendant l’autoclavage, les couvercles peuvent se desserrer ou se déchirer, par conséquent ils ne sont pas recommandés pour ce type d’application.
  • Pour le revêtement et le scellage des récipients de laboratoire
  • Extensible et donc adapté à un grand nombre d’ouvertures de récipients
  • Disponibles en différentes couleurs pour une différenciation et une identification claires
  • Facile à retirer à l’aide d’un rabat, avec et sans gants
  • Résistance aux produits chimiques et à la chaleur, réutilisable
Spécification
Couleur vert
Description Autoclavables (couvercle en silicone uniquement sans verrerie)
Diamètre (métrique) externe Env.de 132 à 147 mm
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) Couverture, code couleur, identification
Nb par paquet 1
Dimensions XXL