Learn More
DWK Life Sciences Joints en caoutchouc de silicone (VMQ) DURAN ™, sans rondelle
Code produit 11860620 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11860620 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11860620 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292282501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    75.10€ / 10 pièces
    Économisez 12.90€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les flacons de lavage des gaz sont utilisés pour le nettoyage des gaz en raison d’un écoulement dans un liquide approprié.
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons de lavage des gaz sont nécessaires, composés d’un tube de distribution des gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et les impuretés du gaz sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé pour ainsi dire. Un disque filtrant dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible et forme ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
  • Tête de type Drechsel
  • Avec système de connexion à vis
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Les pièces individuelles peuvent également être commandées séparément
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Matériau Silicone (VMQ)
Type Pièces détachées
À utiliser avec (application) Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; avec filetage pour un échange rapide des flacons contenant du liquide ; filtrage
Quantité 10/boîte