Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé PTFE-J.
Code produit 15884718 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Taille du bouchon unitSize
15884718 6 mm NS de 21,5 5 pièces
15844718 2,5 mm NS de 12,5 50 pièces
15804728 10 mm NS de 29,2 5 pièces
15854718 4 mm NS de 14,5 50 pièces
15864718 4 mm NS de 18,8 25 pièces
15874718 6 mm NS de 18,8 25 pièces
15894718 8 mm NS de 24 5 pièces
15834718 2 mm NS de 12,5 50 pièces
10263781 2,5 mm NS de 14,5 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15884718 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286414601
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arrêt avec bouchon en PTFE pour un fonctionnement sans graisse.
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
  • Manchon de vanne d’arrêt poli avec bouchon de vanne en PTFE pour un fonctionnement sans de graisse
  • Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
  • Cône 1:10
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 6 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PTFE
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 21,5
Largeur (métrique) 1,5 mm
Nb par paquet 5/Bte
À utiliser avec (application) Installation dans des appareils et dispositifs en verre