Learn More
DWK Life Sciences Bocal d’échantillon DURAN™, avec couvercle à poignée rodé
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
- Fermeture étanche grâce à un couvercle rodé
- Le bouton permet d’ouvrir facilement le couvercle
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 890 mL |
| À utiliser avec (application) | Exposition d’échantillons ; stockage et transport |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 115 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |