Learn More
DWK Life Sciences Bocal d’échantillon DURAN™, avec couvercle à poignée rodé
Code produit 10384031 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
11 250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10384031 1875 mL -
15271909 395 mL 10 pièces
10622971 3475 mL 1 pièce
10262241 875 mL 1 pièce
10005180 1575 mL -
10121981 890 mL 1 pièce
12799636 460 mL 10 pièces
10058120 2400 mL 1 pièce
10603351 11 250 mL 1 pièce
10779681 2675 mL 1 pièce
10567731 530 mL 1 pièce
15261909 80 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10384031 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242092808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    208.54€ / 1 pièces
    Économisez 75.46€
    26% de réduction
En stock
Les bocaux d’échantillons sont utilisés pour stocker les matériaux. Les grandes surfaces de verre permettent de bien voir le contenu du verre.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
  • Fermeture étanche grâce à un couvercle rodé
  • Le bouton permet d’ouvrir facilement le couvercle
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Capacité (métrique) 1875 mL
À utiliser avec (application) Exposition d’échantillons ; stockage et transport
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 162 mm