Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de pulvérisateurs Duran™
Code produit 10509751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
12 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10509751 100 mL 1 pièce
11973531 6 mL 1 pièce
11516914 12 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509751 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05470004
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Quantité 1/Paquet
Type Tête de pulvérisateur
À utiliser avec (équipement) Pulvérisateur complet Duran
Joint conique standard NS 19/26