Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Plateau de coloration
Code produit 10772742 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10772742 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10772742 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213170003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    311.90€ / 10 pièces
    Économisez 37.10€
    10% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Le plateau de coloration amovible à fond ouvert permet une immersion et une vidange rapides.
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.
  • Le plateau amovible est doté d’un fond ouvert qui permet une immersion et une vidange rapides, réduisant la contamination
  • Il n’est pas nécessaire de sortir les lames pour le séchage
  • Permet de transporter les lames d’une chambre à une autre
  • Coloration jusqu’à 10 lames avec des dimensions standard de 76 x 26 mm simultanément ou n’importe quelle largeur jusqu’à 52 mm possible
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Coloration ; procédé de coloration manuelle ; coloration d’échantillons histologiques et cytologiques
Nb par paquet 10/Bte
Quantité 10/paquet