Learn More
DWK Life Sciences Clé de robinet d’arrêt DURAN™, poignée en verre filetée creuse, rodée, avec dispositif de retenue en trois parties
Code produit 15941511 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
15941511 NS de 21,5 25 pièces
15814538 NS de 24 25 pièces
15884528 NS de 18,8 25 pièces
15864528 NS de 14,5 50 pièces
15854528 NS de 12,5 50 pièces
15824538 NS de 29,2 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15941511 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286046201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1221.13€
    1059.71€ / 25 pièces
    Économisez 161.42€
    13% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour une utilisation avec exigences d’étanchéité plus élevées.
Les bouchons creux DURAN™ sont bien adaptés pour un travail avec changements de température et des exigences d’étanchéité plus élevées.
  • Bouchon de robinet creux avec filetage, poignée en verre et dispositif de sécurité en 3 pièces
Spezifikation
Alésage de bouchon 6 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3), Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 21,5
Nb par paquet 25/Bte
À utiliser avec (application) Lors d’activités avec modifications de température et de conditions d’étanchéité plus élevées
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.