Learn More
DWK Life Sciences Vanne droite DURAN™, PRODURAN™
Code produit 15844538 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Passage 0 à 10 mm
Passage 0 à 2,5 mm
Passage 0 à 4 mm
Passage 0 à 6 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
15844538 Passage 0 à 4 mm 10 pièces
15854538 Passage 0 à 6 mm 10 pièces
15834538 Passage 0 à 2,5 mm 10 pièces
15864538 Passage 0 à 10 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15844538 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286056005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La solution idéale pour doser et contrôler les gaz et les liquides comme variante de débit.
Les vannes droites PRODURAN™ ont une broche réglable en hauteur avec un filetage fin, ce qui permet le réglage le plus fin de l’ouverture de la vanne. Le robinet de vanne PRODURAN™ de DWK Life Sciences est adapté au vide élevé en combinaison avec les accessoires à paroi épaisse. Le système composite en verre, en métal et en plastique DURAN™ signifie que le milieu qui traverse la vanne n’entre en contact qu’avec le verre et le PTFE DURAN™, ce qui permet un fonctionnement sans graisse. La construction de la vanne permet une manipulation, une libération et un démontage faciles. La protection anti-dévissage empêche le dévissage complet de la goupille de vanne. La goupille de vanne réglable augmente la durée de vie du robinet de vanne.
  • Le robinet à soupape avec tige et filetage fin intégré permettent un réglage très fin de l’ouverture de vanne
  • Les milieux qui traversent la vanne entrent uniquement en contact avec le verre et le PTFE DURAN™.
  • Fonctionnement sans graisse
  • La conception pratique de la vanne permet un démontage facile
  • La protection anti-dévissage empêche le dévissage complet de la goupille de vanne.
  • Goupille de vanne réglable pour augmenter la durée de vie du robinet de vanne
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 10 mm
Description Passage 0 à 4 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PTFE
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 2,2 mm
Nb par paquet 10/Bte
À utiliser avec (application) Idéal pour le dosage et le contrôle des gaz et des liquides ; haute pertinence à vide due aux accessoires à paroi fine ; convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote)