Learn More
DWK Life Sciences Flacon SUPER DUTY DURAN™, col étroit, avec rebord renforcé
Artikelnummer. 11609878 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Packungsgröße
11609878 250 ml 10 pièces
11699868 100 ml 10 pièces
11679868 25 ml 10 pièces
11689868 50 ml 10 pièces
13108076 500 ml 10 pièces
11629878 1000 ml 10 pièces
10012529 5000 ml 1 pièce
11840650 2000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11609878 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 212173606
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement
La verrerie de laboratoire telle que les béchers, flacons et cylindres, peuvent avoir la vie dure. Les manipulations rudes et les processus de laboratoire tels que le nettoyage automatisé peuvent les endommager, voir les briser. Les produits SUPER DUTY DURAN™ sont spécifiquement conçus pour mieux supporter la vie en laboratoire. Les produits SUPER DUTY DURAN™ se caractérisent par une résistance mécanique supérieure, obtenue par le renforcement du bord. Grâce à cette modification, la résistance aux chocs est améliorée, et le risque de bris accidentel est réduit de façon significative. Les produits SUPER DUTY DURAN™ renforcent la sécurité dans le laboratoire et contribuent à limiter le risque de blessure. La durée de vie plus longue des produits SUPER DUTY en fait un choix plus économique sur le long terme.
  • Meilleure résistance mécanique et aux chocs, et stabilité améliorée par un bord renforcé
  • En raison du risque atténué de bris accidentel, le risque de blessure est lui aussi minimisé, améliorant la sécurité de l’utilisateur
  • Économique grâce à une durée de vie plus longue et une protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Échelle graduée facile à lire pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spezifikation
Couleur Clear
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produi
Hauteur (métrique) 145 mm
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Erlenmeyer Flask
Surface d’écriture Yes
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Traitement de surface None
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.