Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai DURAN™ avec bord ourlé
Code produit 10252001 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
5 mL
6 mL
8 mL
9 mL
16 mL
17 mL
21 mL
32 mL
34 mL
40 mL
55 mL
70 mL
100 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10252001 6 mL 100 pièces
10653531 40 mL 100 pièces
10139970 8 mL 100 pièces
10343651 21 mL 100 pièces
10048190 16 mL 100 pièces
10088200 17 mL 100 pièces
10643531 34 mL 100 pièces
10120211 55 mL 50 pièces
10078260 70 mL 50 pièces
10272241 100 mL 50 pièces
10160111 32 mL 100 pièces
15679186 5 mL 100 pièces
10684091 4 mL 100 pièces
11660029 9 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10252001 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 261300808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.38€
    65.36€ / 100 pièces
    Économisez 8.02€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 0,8 à 1,0 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 6 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Avec rebord Bord perlé
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 12 mm