Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubes à essai en verre
Code produit 10508121 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
9 mL
16 mL
17 mL
21 ml
32 mL
34 mL
40 mL
55 mL
70 mL
100 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10508121 6 mL 100 pièces
10612781 16 mL 100 pièces
10716811 21 ml 100 pièces
10393411 32 mL 100 pièces
10403161 40 mL 100 pièces
10577731 2 mL 100 pièces
10445411 4 mL 100 pièces
10211721 17 mL 100 pièces
10038170 55 mL 50 pièces
10100551 70 mL 50 pièces
10068180 100 mL 50 pièces
10538311 8 mL 100 pièces
10493151 34 mL 100 pièces
11670029 9 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10508121 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 261310809
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à USP <660 >, EP 3.2.1, JP <7.01 >
Couleur Transparent
Description 0,8 à 1,0 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Avec rebord Bord droit
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube à essai
Forme du fond Arrondi