Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulvérisateurs pour tubes à essai Duran
Code produit 10772952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10772952 12 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10772952 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05471200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    54.87€ / 1 pièces
    Économisez 51.13€
    48% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 12 ml
Matériau Verre Duran
Quantité 1/boîte
Type Pulvérisateur pour tube à essai
Comprend Tube à essai et tête de pulvérisateur, avec pince et ampoule en caoutchouc