Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Ballons de réaction à trois cols et à fond rond – Les manches latéraux parallèles comportent des joints coniques rectifiés. Conforme à la norme DIN 12392
Code produit 10291021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
2000 mL
Diamètre (métrique) externe:
85 mm
166 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10291021 250 ml 85 mm 1 pièce
10527511 2000 mL 166 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10291021 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03304449
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-11-2026
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons de réaction à fond rond à trois cols Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent deux cols latéraux parallèles, en plus du col principal, dotés de joints rodés coniques.
Flacons de réaction fabriqués en verre DURAN™. Comprennent deux cols latéraux parallèles, en plus du col principal, dotés de joints rodés coniques.
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12392
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Type de goulot À trois cols
Joint conique standard NS 29/32
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 85 mm