Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Ballons de réaction à trois cols et à fond rond – Les manches latéraux parallèles comportent des joints coniques rectifiés. Conforme à la norme DIN 12392
Description
Flacons de réaction fabriqués en verre DURAN™. Comprennent deux cols latéraux parallèles, en plus du col principal, dotés de joints rodés coniques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12392 |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Type de goulot | À trois cols |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 166 mm |