Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à trois voies DURAN™, complet avec clé PTFE, alésage en T
Code produit 15971591 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,0 mm
2,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
15971591 2,0 mm 5 pièces
10191731 2,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15971591 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286417804
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinet à 3 voies avec bouchon en PTFE pour un fonctionnement sans graisse.
Les vannes en T sont la forme de vannes à 3 voies la plus courante. La vanne à trois voies DURAN™ offre les options de réglage suivantes : 1. Connexion de deux fixations différentes (2). Connexion des 3 fixations (3). Fermer les 3 fixations, la version polie avec bouchon en PTFE permet un fonctionnement sans graisse.
  • Vanne à 3 voies avec bouchon de vanne en PTFE
  • Bouchon fileté en PTFE avec raccord en T
  • Fonctionnement sans graisse
  • La vanne à trois voies offre les options de réglage suivantes : 1. Connexion de deux fixations différentes (2). Connexion des 3 fixations (3). Fermez les 3 fixations
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 2,0 mm
Diamètre (métrique) 8 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PTFE
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 14,5
Largeur (métrique) 1,5 mm
Nb par paquet 5/Bte
À utiliser avec (application) Installation dans des appareils et dispositifs en verre