Learn More
DWK Life Sciences Bouclier lumineux de flacon DURAN™ TILT, blanc, caoutchouc de silicone
Code produit 15593537 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15593537 Blanc 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15593537 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292435601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.25€
    34.88€ / 4 pièces
    Économisez 20.37€
    36% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Le manchon en silicone DURAN™ TILT bloque la lumière ultraviolette (UV) nocive et sécurise la manipulation.
Le bouclier lumineux DURAN™ TILT est un manchon en silicone blanc qui couvre 94 % de la surface du flacon. Le manchon a un certain nombre de fonctions de protection : il bloque la lumière ultraviolette (UV) nocive, protège la surface en verre contre les dommages et sécurise la manipulation. Le bouclier lumineux DURAN™ TILT comprend quatre étiquettes de flacons GL 56 (orange, jaune, bleu, violet) en silicone.
  • Le bouclier lumineux DURAN™ TILT blanc est un manchon en silicone qui couvre 94 % de la surface du flacon et bloque la lumière ultraviolette nocive
  • Protège la surface en verre contre les dommages
  • Sécurise la manipulation
  • Le silicone offre une meilleure prise en main que le verre, en particulier lorsque le flacon a été pulvérisé de 70 % d’alcool pour en désinfecter la surface
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des armoires de biosécurité et des hottes propres ; stockage des milieux de culture cellulaire sensibles à la lumière
Nb par paquet 4/boîte