Learn More
DWK Life Sciences™ Douille de clé dynamométrique DURAN™
Code produit 16608502 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
À utiliser avec (équipement):
Bouchon PREMIUM GL 25
Bouchon PREMIUM GL 45
Bouchon en PBT GL 25
Bouchon en PBT GL 32
Bouchon en PBT GL 45
Bouchon en PP GL 25
Bouchon en PP GL 32
Bouchon en PP GL 45
Diamètre (métrique) extérieur:
40 mm
48,5 mm
60 mm
Diamètre (métrique) intérieur:
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) extérieur Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
16608502 GL 45 Bouchon en PP GL 45 60 mm 50,2 mm 1 pièce
16658492 GL 25 Bouchon en PP GL 25 40 mm 29,5 mm 1 pièce
16668492 GL 25 Bouchon en PBT GL 25 40 mm 28,9 mm 1 pièce
16678492 GL 25 Bouchon PREMIUM GL 25 40 mm 28,7 mm 1 pièce
16688492 GL 32 Bouchon en PP GL 32 48,5 mm 37,4 mm 1 pièce
16698492 GL 32 Bouchon en PBT GL 32 48,5 mm 36,8 mm 1 pièce
16618502 GL 45 Bouchon PREMIUM GL 45 60 mm 48,4 mm 1 pièce
16628502 GL 45 Bouchon en PBT GL 45 60 mm 50,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16608502 Supplier DWK Life Sciences™ Supplier No. 292332803
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’application d’un couple de fermeture correct sur les bouchons DURAN™ est essentielle pour obtenir un joint efficace. Par conséquent, une gamme de huit douilles a été spécialement conçue pour convenir à la plupart des bouchons en plastique à fileta
Le couple est la force de rotation appliquée lors de l’application ou du retrait du bouchon d’un flacon. Il est important d’appliquer le bon couple sur un bouchon de flacon pour garantir l’intégrité de l’étanchéité. Avec un serrage excessif, certaines parties du bouchon peuvent se retrouver sous plus de pression que d’autres, ce qui pourrait entraîner un joint incorrect. Avec un couple trop faible, le récipient pourrait présenter des fuites ou le bouchon pourrait facilement se dévisser. Un couple correct assure l’intégrité de l’étanchéité dans les conditions de température, d’humidité et de chargement spécifiées.
  • Permet une fermeture précise des bouchons DURAN™ GL 25, 32 et 45 aux couples recommandés
  • La taille et le type de filetage du bouchon sont gravés dans la surface supérieure
  • Pour une utilisation en salle blanche
  • Code de lot gravé pour la certification
  • Le trou de douille est adapté à la taille d’entraînement de la clé 1/4 pouces
  • Usinée à partir d’un alliage d’aluminium haute résistance EN AW-7075
  • Composants fabriqués en Allemagne
Specifications
Taille d’entraînement 6,35 mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon en PP GL 45
Matériau Aluminium
Couleur Argent
Diamètre (métrique) intérieur 50,2 mm
Diamètre (métrique) extérieur 60 mm
À utiliser avec (application) Fermeture des bouchons filetés GL des flacons en verre DURAN™ au couple correct ; ouverture ou fermeture plus facile des flacons en verre de laboratoire au moyen d’une clé
Hauteur (métrique) 8 mm, 15 mm ; hors tout : 23 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Filetage (métrique) GL 45
Poids (métrique) 0,053 kg