Learn More
DWK Life Sciences Flacon à triple col et fond rond DURAN™, avec joint rodé standard, cols latéraux inclinés
Code produit 10749211 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Joint conique standard:
Col central (RIN) 24/29
Col central (RIN) 29/32
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard unitSize
10749211 1000 ml Col central (RIN) 24/29 1 pièce
15621265 100 ml Col central (RIN) 29/32 1 pièce
10788631 250 ml Col central (RIN) 29/32 1 pièce
10547471 500 ml Col central (RIN) 29/32 1 pièce
10325341 1 000 ml Col central (RIN) 29/32 1 pièce
10654172 250 ml Col central (RIN) 24/29 1 pièce
10325291 500 ml Col central (RIN) 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10749211 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241885306
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ballons à col multiple sont utilisés pour la distillation, la fraction et les réactions de toutes sortes.
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • cols latéraux inclinés
  • Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Impression blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 131 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons
Nb par paquet 1/boîte
Joint conique standard Col central (RIN) 24/29