Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Ce tube fileté est doté d’un filetage à vis et peut être incorporé dans les composants en verre par une étape de traitement supplémentaire.
- Avec filetage DIN
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec | Étayage dans des appareils en verre |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | GL 14 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,5 mm |