Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran
Code produit 11552164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
200 mm
220 mm
300 mm
410 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11552164 200 mm 1 pièce
11542174 410 mm 1 pièce
11542164 150 mm 1 pièce
11512184 220 mm 1 pièce
11502174 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11552164 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06000270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    224.44€ / 1 pièces
    Économisez 129.56€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 200 mm
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Plat