Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec chemise thermostatique
Description
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 245 mm |
| Comprend | Chemise thermostatique |
| Type de produit | Récipient de réaction |
| Forme | Cylindrique |
| Forme du fond | Plat |