Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec chemise thermostatique
Code produit 11592234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 ml
3 L
4 L
Hauteur (métrique):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
375 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11592234 2000 ml 375 mm 1 pièce
10433360 250 ml 190 mm 1 pièce
10391870 500 mL 180 mm 1 pièce
10616660 500 mL 275 mm 1 pièce
11532244 4 L 375 mm 1 pièce
11512244 4 L 380 mm 1 pièce
11502244 3 L 325 mm 1 pièce
10349522 1 000 ml 245 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11592234 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06010273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    585.24€ / 1 pièces
    Économisez 266.76€
    31% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Récipient de réaction en verre borosilicaté avec gaine thermostatique
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 375 mm
Comprend Chemise thermostatique
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Plat