Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Description
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 360 mm |
| Comprend | Gaine thermostatique, soupape de retrait |
| Type de produit | Récipient de réaction |
| Forme | Cylindrique |
| Taille du bouchon | Connects : GL18 |