Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Code produit 10763732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
2000 mL
3 L
Taille du bouchon:
Connecteurs : GL15
Connecteurs : GL18
Hauteur (métrique):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Conditionnement
10763732 2000 mL Connecteurs : GL18 490 mm 1 pièce
10224804 250 ml Connecteurs : GL18 275 mm 1 pièce
10585314 1 000 ml Connecteurs : GL18 360 mm 1 pièce
10317083 1 000 ml Connecteurs : GL15 360 mm 1 pièce
10648550 2000 mL Connecteurs : GL18 375 mm 1 pièce
11312503 500 mL Connecteurs : GL18 295 mm 1 pièce
11562294 3 L Connecteurs : GL15 440 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10763732 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06030273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00€
    996.38€ / 1 pièces
    Économisez 578.62€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Récipient de réaction en verre avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 490 mm
Comprend Gaine thermostatique, soupape de retrait
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Taille du bouchon Connecteurs : GL18