Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction à tubulure Duran avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Code produit 11562294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
2000 mL
3 L
Taille du bouchon:
Connecteurs : GL15
Connecteurs : GL18
Hauteur (métrique):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Conditionnement
11562294 3 L Connecteurs : GL15 440 mm 1 pièce
10224804 250 ml Connecteurs : GL18 275 mm 1 pièce
10585314 1 000 ml Connecteurs : GL18 360 mm 1 pièce
10317083 1 000 ml Connecteurs : GL15 360 mm 1 pièce
10648550 2000 mL Connecteurs : GL18 375 mm 1 pièce
10763732 2000 mL Connecteurs : GL18 490 mm 1 pièce
11312503 500 mL Connecteurs : GL18 295 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11562294 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06031276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00€
    1294.67€ / 1 pièces
    Économisez 745.33€
    36% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Récipient de réaction en verre avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 440 mm
Comprend Gaine thermostatique, soupape de retrait
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Taille du bouchon Connecteurs : GL15