Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction sphérique à tubulure Duran
Code produit 10811881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10811881 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10811881 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06005158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    131.15€ / 1 pièces
    Économisez 66.85€
    33% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 145 mm
Type de produit Récipient de réaction
Forme Sphérique
Diamètre (métrique) externe 105 mm