Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à tare
Code produit 10212851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10212851 10 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10212851 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05560005
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Pour une pesée précise et sécurisée des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Couvercle ou bouchon NS interchangeables
  • Avec étiquette de marquage
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Forme Haut
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 24/12
Gamme de produits Flacon
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Flacon de pesée