Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à tare
Code produit 10284431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6Pack
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284431 6Pack 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10284431 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05560012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    95.33€ / 6 pièces
    Économisez 38.67€
    28% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une pesée précise et sécurisée des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Couvercle ou bouchon NS interchangeables
  • Avec étiquette de marquage
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Forme Haut
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 34/12
Gamme de produits Flacon
Hauteur (métrique) 50 mm
Type de produit Flacon de pesée