Learn More
DWK Life Sciences Flacon à double col et fond rond DURAN™, avec joint rodé standard, col latéral incliné
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- cols latéraux inclinés
- Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 166 mm |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Raccord manchonné | 29/32 |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Autoclavable | Autoclavable |