Learn More
DWK Life Sciences Flacon à double col et fond rond DURAN™, avec joint rodé standard, col latéral incliné
Code produit 10700493 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2 000 ml
Joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
10700493 250 ml NS 29/32 1 pièce
10777481 100 ml NS 29/32 1 pièce
10717681 500 ml NS 29/32 1 pièce
10395431 1 000 ml NS 29/32 1 pièce
10598981 2 000 ml NS 29/32 1 pièce
10597841 100 ml NS 24/29 1 pièce
10394951 500 ml NS 24/29 1 pièce
10345531 250 ml NS 24/29 -
10408772 1000 ml NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10700493 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241833703
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Les ballons à col multiple sont utilisés pour la distillation, la fraction et les réactions de toutes sortes.
Pour la distillation, la fraction et la réaction, on utilise principalement des flacons à cols multiples (flacons à deux ou trois cols) de façon à pouvoir installer des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. selon les besoins.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • cols latéraux inclinés
  • Selon l’application, des accessoires, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs compte-gouttes, des capillaires d’ébullition, etc. peuvent être installés
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Impression blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 85 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; volumes 100 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) et 1 000 ml (NS 24/29) non DIN ISO
Nb par paquet 1/boîte
Raccord manchonné 29/32
Joint conique standard NS 29/32