Learn More
DWK Life Sciences™ Dessiccateur à vide DURAN™, avec tube de jonction à joint rodé standard NOVUS (24/29) dans le couvercle, robinet d’arrêt et bride plate
Code produit 10221321 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
700 mL
2,4 L
5,8 L
10,5 L
18,5 L
Description:
avec disque de porcelaine
sans disque de porcelaine
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Description unitSize
10221321 700 mL sans disque de porcelaine -
10231321 2,4 L sans disque de porcelaine 1 pièce
10291361 5,8 L sans disque de porcelaine 1 pièce
10129800 10,5 L sans disque de porcelaine 1 pièce
10549051 18,5 L sans disque de porcelaine 1 pièce
13465509 18,5 L avec disque de porcelaine 1 pièce
13495499 10,5 L avec disque de porcelaine 1 pièce
13435499 5,8 L avec disque de porcelaine 1 pièce
13405499 2,4 L avec disque de porcelaine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10221321 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 247824604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le dessiccateur est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et sécher les produits humides. Le modèle NOVUS est dotée d’un tube de jonction rodé standard (NS 24/29) dans le couvercle.
Le DURAN™ Un dessiccateur est un récipient de laboratoire adapté au vide, muni d'un couvercle rodé, utilisé pour stocker des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, la surface de meulage du dessiccateur doit être bien graissée, car après la vidange, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. DURAN™ Les dessiccateurs résistent au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au niveau de vide maximal techniquement possible.
  • Grâce à l'épaisseur importante des parois des récipients et à l'usinage précis des joints rodés étanches sous vide du couvercle et du fond, le stockage sous vide est possible. – même sur des périodes extrêmement longues
  • Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être appliqué via le robinet d’arrêt
  • Convient pour le vide absolu (0 mbar)
  • Les pièces de rechange telles que les couvercles, bases, robinets d’arrêt et bouchons peuvent être remplacées selon les besoins (respecter les normes DN)
  • Disponible avec ou sans plaque en porcelaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description sans disque de porcelaine
Matériau Verre borosilicaté 3.3, PTFE
Type de produit Dessiccateur à vide
À utiliser avec (application) Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 700 mL